Få mere at vide
mb2 Blå 5 Hjul Sæder
:
Højde: 700 mm
Beskrivelse
- Chair in fabric black
- Seat and back in blue fabric upholstered
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lav-form stol |
| Farve | Blå |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Rygstil | Ergonomic |
| Højde (metrisk) | 700 mm |
| Holder | 5 hjul |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 490 to 690 mm |
| Vægt (metrisk) | 9.86 kg |
| Vis mere |