Få mere at vide
mb2 Blå 5 Hjul Sæder
Artikelnummer. 11967834
:
Højde: 540 mm
Artikelnummer. 11967834
Brand: mb2 AT1B1D1NE2D6016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Work chair with blue fabric - permanent contact - normal lift - castors
  • Chair in fabric blue
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Pneumatic cylinder low
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors.
Tekniske data
Produkttype Højformet stol
Farve Blå
Justerbar (højde) Yes
Justerbar Height
Rygstil Ergonomic
Højde (metrisk) 540 mm
Holder 5 hjul
Mængde 1 stk.
Siddehøjde 440 to 580 mm
Vægt (metrisk) 9.64 kg
Med armlæn No
Med ryglæn Yes
Med hjul Yes
Fodstøtte No
Med lændestøtte No
Med Tilt Yes
Materiale Fabric
Siddetype Desk Height