Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BLU9931 |
| CAS | 1538604-68-0 |
| Synonym | N-(2-((6-(2,6-dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)quinazolin-2-yl)amino)-3-methylphenyl)acrylamid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C26H22Cl2N4O3 |
| Formel vægt | 509.39 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |