Få mere at vide
De Buyer™ Blæsebrændere
Artikelnummer. 11982129
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
11982129 Hver
1 options
Artikelnummer. 11982129 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 2040.00N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    490.91 DKK
    320.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 170.90 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Produkttype Blæselampe
Højde (metrisk) 157 mm
Inkluderer Automatisk tændingsknap, butangasflaske
Mængde Hver