Få mere at vide
Melford Blotto-Tween 20
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Løsningen indeholder:
50 mM TRIS-HCl
150 mM NaCl
3% BSA
0,05 % Tween-20
0,02% natriumazid
Optimeret til brug i western blotting for at minimere ikke-specifik binding af antistoffer.
pH: 7,4± 0,2
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 ml |