Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Duppepapir, klasse BF 4, ark
Artikelnummer. 15912810 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
110 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
150 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15912810
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2521150150G
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 4, Ark er meget rene og ideelle til blotting-kromatografi.
  • Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
  • Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
  • BF 4-kvalitet er ideel til overførsel af DNA eller RNA i henhold til Southern-teknikken eller semidry blotting af proteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kapillærstigning: 160 mm/10 min., Vægt: 550 g/m 2 , 100/Pk
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm
Filmtykkelse 1.30 mm
Format Ark
Grad BF 4
Bredde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) 150 mm