Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Duppepapir, klasse BF 4, ark
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
110 mm
150 mm
Bredde (metrisk):
150 mm
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
- BF 4-kvalitet er ideel til overførsel af DNA eller RNA i henhold til Southern-teknikken eller semidry blotting af proteiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kapillærstigning: 160 mm/10 min., Vægt: 550 g/m 2 , 100/Pk |
| Dimensioner (L x B) | 110 x 170 mm |
| Filmtykkelse | 1.30 mm |
| Format | Ark |
| Grad | BF 4 |
| Bredde (metrisk) | 170 mm |
| Længde (metrisk) | 110 mm |