Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Duppepapir, klasse BF 3, ark
Artikelnummer. 15982800 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
135 mm
200 mm
Bredde (metrisk):
155 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15982800
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2520135155N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Ark er meget rene og ideelle til blotting-kromatografi.
  • Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
  • Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
  • BF 3-kvaliteten er ideel til at øge og vedligeholde transporten af væske fra bufferen og som bufferreservoir i kapillære og semidry blotting-metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kapillærstigning: 130 mm/10 min., Vægt: 330 g/m 2 , 100/Pk
Dimensioner (L x B) 135 x 155 mm
Filmtykkelse 0.76 mm
Format Ark
Grad BF 3
Bredde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) 135 mm