Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Discs
Artikelnummer. 15922960 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
22 mm
25 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 15922960
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3520022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3 Discs er meget rene og ideelle til blotting-kromatografi.
  • Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
  • Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
  • BF 3-kvaliteten er ideel til at øge og vedligeholde transporten af væske fra bufferen og som bufferreservoir i kapillære og semidry blotting-metoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kapillærstigning: 130 mm/10 min., Vægt: 330 g/m 2 , 100/Pk
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Filmtykkelse 0.76 mm
Format disk
Grad BF 3