Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Duppepapir, klasse BF 2, ark
Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
80 mm
130 mm
300 mm
Bredde (metrisk):
90 mm
120 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
- Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
- Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
- BF 2-kvaliteten er ideel til gelopsugning og tørring, kapillær-blotting ved brug af western-, southern- eller semidry-teknikker.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kapillærstigning: 70 mm/10 min., Vægt: 195 g/m 2 , 100/æske |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 600 mm |
| Filmtykkelse | 0.35 mm |
| Grad | BF 2 |
| Bredde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |