Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Duppepapir, klasse BF 2, ark
Artikelnummer. 15962800 Shop alle Sartorius produkter
Længde (metrisk):
80 mm
130 mm
300 mm
Bredde (metrisk):
90 mm
120 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15962800
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT2519130210N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 2, Ark er meget rene og ideelle til blotting og kromatografi.
  • Denne meget rene papirkvalitet er ikke kun ideel til blotting og kromatografi, men også til en bred vifte af absorptionsapplikationer som dem, der er almindelige inden for biovidenskab og diagnostik.
  • Lavet af bomuldslinters med høj renhed for ensartet bufferflow og resulterende klatter.
  • Ingen tilsætningsstoffer for at undgå interferens under overførsel.
  • BF 2-kvaliteten er ideel til gelopsugning og tørring, kapillær-blotting ved brug af western-, southern- eller semidry-teknikker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kapillærstigning: 70 mm/10 min., Vægt: 195 g/m 2 , 100/æske
Dimensioner (L x B) 130 x 120 mm
Filmtykkelse 0.35 mm
Grad BF 2
Bredde (metrisk) 120 mm
Længde (metrisk) 130 mm