Få mere at vide
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Artikelnummer. p-7217765
Encompass_Preferred
Mængde:
50 ml
100 ml
5 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17129931
Brand: STEMCELL Technologies 07951
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biopreservation reagent for cells and tissues
  • BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
  • BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Tekniske data
Celletype Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Til brug med (applikation) Cryopreservation
Mængde 50 ml
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.