missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

STEMCELL Technologies BloodStor™ 100

Artikelnummer. 17179921
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mL
100 mL
5 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17179921

Brand: STEMCELL Technologies 07938

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Biopreservation reagent for cells and tissues

  • BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
  • BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP

Tekniske data

Celletype Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Til brug med (applikation) Cryopreservation
Mængde 5 x 100 mL
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.