Få mere at vide
STEMCELL Technologies BloodStor™ 100
Artikelnummer. 17129931
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
5 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17129931 50 ml -
17179921 5 x 100 ml Pakke med 5
17189921 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17129931 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 07951
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biopreservation reagent for cells and tissues
  • BloodStor™ is a series of generic cGMP freezing media products used to cryopreserve stem cells and other cells isolated from umbilical cord blood, peripheral blood, bone marrow, and other biologics
  • BloodStor™ 100 contains 100% (w/v) DMSO USP
Spécification
Celletype Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Til brug med (applikation) Cryopreservation
Mængde 50 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.