Få mere at vide
Karl Hecht™ Blodudstrygningsglas
Artikelnummer. 10544222
Skift visning
Produkttype:
Undritz blodudstrygningsglas
Artikelnummer. Produkttype
10544222 Undritz blodudstrygningsglas
1 options
Artikelnummer. 10544222 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40619010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.38 DKK
    23.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.70 DKK
    57% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Et fremragende tilbehør til mikroskopisk undersøgelse af blodprøver.
  • Ifølge Undritz
  • CE-mærkning
  • Klart glas
  • Begge sider poleret
  • Affasede kanter og hjørner
  • Tykkelse fra 1,6 til 1,7 mm
  • Dimensioner ca. 40 x 20 mm
Tekniske data
Produkttype Undritz blodudstrygningsglas
Til brug med (applikation) Mikroskopisk blodundersøgelse