Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftningsindsats til blodopsamlingsbakke til rørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11507613 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
13 mm rørstativer
16 mm rørstativer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11507613 13 mm rørstativer Pakke med 4
11517613 16 mm rørstativer Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11507613 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. HS2201A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00 DKK
    330.98 DKK / Pakke med 4
    Spare 72.02 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse indsatser er lavet af polystyren og er til engangsbrug. Hver indsats har en dyb lomme til en beholder til skarpe genstande og flere mindre lommer til røropbevaring og blodopsamlingstilbehør.
  • Fås til et 13 mm eller 16 mm rørstativ
  • Indsatser er aftagelige, vaskbare og engangs
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 tommer.
Til brug med (udstyr) 13 mm rørstativer
Højde (metrisk) 130 mm
Længde (metrisk) 368 mm
Antal steder 8 rum
Vægt (metrisk) 0.24 kg
Bredde (metrisk) 209.6 mm
Materiale Polystyren
Produkttype Udskiftningsindsatser