Få mere at vide
Tenak™ Blodpose konvolut
Artikelnummer. p-9281071 Shop alle TENAK produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
750 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12457110
Brand: Tenak™ TE40110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blodposekonvolutter velegnet til brug med standard blodposer.
  • Konvolut til blodpose
  • 17 mm tyk
  • Arktis billede på den ene side
  • Fremstillet af lakeret pap
Tekniske data
Materiale Pap
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 17 mm
Inkluderer Pakke med 50; 135 x 235 mm (L x B)
Etikettype Tekstboks