Få mere at vide
Tenak™ Blodpose konvolut
Shop alle TENAK produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
750 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Konvolut til blodpose
- 17 mm tyk
- Arktis billede på den ene side
- Fremstillet af lakeret pap
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Pap |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 17 mm |
| Inkluderer | Pakke med 50; 135 x 235 mm (L x B) |
| Etikettype | Tekstboks |