Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blodagar (TSA med Fåreblod) Middel
Artikelnummer. 10362223
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Inkluderer:
TSA med fåreblod
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Format Inkluderer Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
10362223 10/Pk. 90 mm monoplade TSA med fåreblod Tyskland Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10362223 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PB5012A
 Begrænset vare
På lager
Dyrk en bred vifte af mikroorganismer på dette generelle ikke-selektive medium, der inkluderer fåreblod for at fremme hæmolyse.
Dyrk en bred vifte af kræsne organismer på Thermo Scientific™ Blodagar (TSA med fåreblod), et generelt ikke-selektivt medium med tilsætning af fåreblod i formuleringen for at fremme tilstedeværelsen og visualiseringen af hæmolytiske reaktioner, så det kan bruges som et diagnostisk værktøj.
Trypton Soya Agar (kasein sojabønnefordøjelsesagar) med defibrineret fåreblod er velegnet til dyrkning af kræsne aerobe og anaerobe bakterier, hvoraf sidstnævnte kan dyrkes enten i dybe kulturer eller ved inkubation under anaerobe forhold. Kombinationen af kaseinfordøjelse og papaisk fordøjelse af sojabønnemel fører til optimal vækst på grund af synergi mellem proteintilførslen af kasein og kulhydrattilførslen af sojabønner. Sterilt defibrineret fåreblod, der bruges til at berige mediet, producerer hæmolysekarakteristika for forskellige bakterier, såsom streptokokker, listeria, hæmolytiske Staphylococcus , Escherichia coli og Pseudomonas .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Trafikrød, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2-12 °C, mørkt
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype Blodagar
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Inkluderer TSA med fåreblod
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.