Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbasepulver Oxoid
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Halmpulver |
| Form | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Generelt formål |
| pH | 7,1 til 7,5 |
| Mængde | 5 kg |