Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blood Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112231
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10157812
Brand: Thermo Scientific™ CM0055B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk en bred vifte af patogene og ikke-patogene bakterier med dette meget nærende medium til almen brug.
Dyrk en bred vifte af patogene og ikke-patogene bakterier med generelle formål Thermo Scientific™ Oxoid™ Blodagarbase (Dehydreret). Uden nogen tilsætninger kan mediet bruges til kortvarig vedligeholdelse af stamkulturer. Med tilsat serum og andre berigelser er mediet velegnet til dyrkning af mange kræsne organismer. Med tilsætning af blod bliver mediet egnet til bestemmelse af hæmolytiske reaktioner, som er vigtige diagnostiske kriterier for mange organismer.
Blood Agar Base er et meget nærende medium, der generelt anvendes som et basalt medium til fremstilling af blodagar ved tilsætning af blod. Det kan også bruges som et generelt medium uden tilsætning af blod.
Blodagarbase blev brugt under undersøgelser af bestrålede Escherichia coli og andre bakterier 1,2 . Det var det bedst egnede medium til at undersøge fagerne i Clostridium perfringens3 og som basis for et selektivt medium for Clostridium perfringens4 . Det blev brugt tilsat phenolphtaleinphosphat til påvisning af fosfatase-producerende stafylokokker 5 og tilsat salt og agar til vurdering af overfladeforurening på udstyr og svinekroppe 6 . Det er blevet brugt til at bestemme saltindholdsintervallet for vækst af marine flavobakterier 7 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Blodagarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 12,5L medium
Kun til laboratoriebrug