missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Blonanserin, TRC

Artikelnummer. 30334140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334140 100 mg
30329884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB595850100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Blonanserin
CAS 132810-10-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H30 F N3
Mængde 100 mg
Synonym 2-(4-Ethyl-1-piperazinyl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydro-cycloocta[b]pyridine, Lonasen, AD 5423
InChI formel InChI=1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3
SMIL CCN1CCN(CC1)c2cc(c3CCCCCCc3n2)c4ccc(F)cc4
IUPAC navn 2-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-(4-fluorophenyl)-5,6,7,8,9,10-hexahydrocycloocta[b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 367.5
Formel vægt 367.2424
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.