Få mere at vide
Grant Instruments™ Blokke til brug med CH3-150 UK og CH3-150 EU
Beskrivelse
- Termisk stabiliserende materialer ved en lang række temperaturer
- Blokke tillader hurtig og præcis opvarmning og afkøling
- Udskiftelig for øget alsidighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Blok med 2 huller på 48 mm diameter, flad bund |
| Til brug med (udstyr) | CH 3-150 |
| Holder | 2 rør |
| Antal steder | 2 |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C til 150 °C |
| Model- | B2-50 |
| Port størrelse | 48 mm |
| Stopur | Ja |
| Rørstørrelse | 48 mm dia. |
| Dimensioner (L x B x H) | 130 x 80 x 80 mm |
| Vis mere |