Få mere at vide
Grant Instruments™ Blokke til brug med CH3-150 UK og CH3-150 EU
Artikelnummer. 17764999
Skift visning
Holder:
10 fladbundede rør
18 rundbundede rør
2 rør
23 mikrorør
5 fladbundede rør
6 rør
Diameter (metrisk) Brønd:
12 mm
13 mm
16 mm
25 mm
29 mm
48 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Diameter (metrisk) Brønd
17764999 10 fladbundede rør 13 mm
17774999 10 fladbundede rør 16 mm
17784999 18 rundbundede rør 12 mm
17705009 23 mikrorør -
17794999 2 rør 48 mm
17715009 5 fladbundede rør 29 mm
17725009 6 rør 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17764999 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. B1013
Grant™ udskiftelige tørre blokke er designet til opvarmning og køling. De fås i en række arrays til forskellige rørstørrelser.
  • Termisk stabiliserende materialer ved en lang række temperaturer
  • Blokke tillader hurtig og præcis opvarmning og afkøling
  • Udskiftelig for øget alsidighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Oversigt Blok med 10 huller på 13 mm diameter, flad bund
Til brug med (udstyr) CH 3-150
Holder 10 fladbundede rør
Antal steder 10
Temperaturområde (metrisk) 25 °C til 150 °C
Model- B10-13
Port størrelse 13 mm
Mængde 1
Stopur Ja
Rørstørrelse 13 mm dia.
Dimensioner (L x B x H) 130 x 80 x 80 mm
Depth (engelsk) Nå 1,2 tommer
Dybde (metrisk) Nå 30 mm
Diameter (metrisk) Brønd 13 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 1.5 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz