Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere Artikelnummer.: 15397948
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1380.28 DKK / Hver
    Spare 79.72 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15397948 Shop alle Fisherbrand produkter
50 mL, 4, Hver
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
Antal steder:
4
15
28
40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15397948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 DKK
    1380.28 DKK / Hver
    Spare 79.72 DKK
    5% Off
Kun null tilbage
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 4
Type Blok
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere >