Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15387948 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
15 ml
50 ml
Antal steder:
4
15
28
40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15387948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 15
Type Blok