Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
Antal steder:
4
15
28
40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En række blokke til enhver applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Materiale | Aluminiumslegering |
| Antal steder | 40 |
| Type | Blok |