Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere-blandede blokke
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal steder:
1
21
28
42
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En række blokke til enhver applikation
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Materiale | Aluminiumslegering |
| Antal steder | 42 |
| Type | Blok |
| Inkluderer | 6 mm og 10 mm dia. |
| Diameter (metrisk) Brønd | 32 x 6 mm, 21 x 10 mm dia. |