Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere-blandede blokke
Artikelnummer. 15377948 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal steder:
1
21
28
42
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15377948
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 x 0.5 mL, 20 x 0.2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 50
Type Blok
Inkluderer 0,5 ml og 0,2 ml