Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere-blandede blokke
Artikelnummer. 15357948 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal steder:
1
21
28
42
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15357948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 21
Type Blok
Inkluderer 22 mm, 13 mm og 6 mm dia.
Diameter (metrisk) Brønd 3 x 22 mm, 12 x 12-13 mm, 6 x 6 mm