Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere-blandede blokke
Artikelnummer. 15347948 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal steder:
1
21
28
42
50
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15347948 28 Hver
15337948 42 Hver
15357948 21 Hver
15377948 50 Hver
15327948 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15347948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00 DKK
    835.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.37 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 18 x 1.5 mL, 10 x 2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 28
Type Blok
Inkluderer 1,5 ml og 2,0 ml