Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere-blandede blokke
Artikelnummer. 15337948 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal steder:
1
21
28
42
50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15337948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 42
Type Blok
Inkluderer 6 mm og 10 mm dia.
Diameter (metrisk) Brønd 32 x 6 mm, 21 x 10 mm dia.