Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal steder:
6
8
12
15
24
28
46
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En række blokke til enhver applikation
- Aluminiumslegeringsblokke
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller) |
| Materiale | Aluminiumslegering |
| Antal steder | 8 |
| Type | Blok |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |