Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15377938 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal steder:
6
8
12
15
24
28
46
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Antal steder unitSize
15377938 16 mm 15 Hver
15327938 6 mm 46 Hver
15337938 10 mm 28 Hver
15367938 13 mm 24 Hver
15387938 18 mm 12 Hver
15397938 20 mm 8 Hver
15307948 25 mm 6 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15377938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    798.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 43.68 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række blokke til enhver applikation
  • Aluminiumslegeringsblokke
Note: Individuelt produkt er indeholdt i det viste gruppebillede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 15
Type Blok
Diameter (metrisk) 16 mm