Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15307948 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Antal steder:
6
8
12
15
24
28
46
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15307948
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række blokke til enhver applikation
  • Aluminiumslegeringsblokke
Note: Individuelt produkt er indeholdt i det viste gruppebillede.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 6
Type Blok
Diameter (metrisk) 25 mm