Få mere at vide
Fisherbrand™ Blokke til Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale tørre bade/blokvarmere
Artikelnummer. 15347958 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal steder:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder unitSize
15347958 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 15347958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 DKK
    1775.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 94.29 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af aluminiumslegering
En række blokke til enhver applikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Digitale bade og tørre bade med berøringsskærm/blokvarmere (ingen kompakte modeller)
Materiale Aluminiumslegering
Antal steder 1
Type Blok