Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescerende blokerende buffer (10X)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Blocker FL-buffer hjælper med at forbedre fluorescerende proteindetektion ved at øge signal-til-støj-forholdet i blotting-applikationer, hvor baggrundsfluorescens ellers kan interferere med signaldetektion.
Sammenlign og se alle tilgængelige blokeringsbuffere.
Arbejdsreagens fremstilles ved at tilsætte 1 del Blocker FL-buffer til 9 dele ultrarent vand. Optimal koncentration bør bestemmes empirisk for hvert system. Kompatibel med både nitrocellulose og PVDF membraner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blocker FL |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Blocker |
| Mængde | 100 ml |