Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Artikelnummer. p-9651005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 ml
1 l
3 x 1 l
Kemisk navn eller materiale:
Blocker kasein
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Artikelnummer. 13454299
Brand: Thermo Scientific™ 37582
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Blocker Casein er en brugsklar opløsning af renset kasein til blokeringstrin i western blot, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder.
Blocker Casein er en brugsklar opløsning af renset kasein til blokeringstrin i western blot, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder. Blocker Casein er 1% (w/v) kasein, hvilket svarer til den optimale koncentration til de fleste anvendelser.
Funktioner af Blocker Casein inkluderer:
Oprenset kasein -—enkeltproteinblokerende buffer giver færre chancer for krydsreaktion med assaykomponenter end serum- eller mælkeopløsninger
Let at bruge 1—% kaseinopløsning er klar til brug; kan fortyndes yderligere efter behov
Sikker stabil, —thimerosal-fri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blocker kasein
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Western Blot
Fysisk form Væske
Produktlinje Blocker
Mængde 100 ml