Beskrivelse
Blocker Casein er en brugsklar opløsning af renset kasein til blokeringstrin i western blot, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder. Blocker Casein er 1% (w/v) kasein, hvilket svarer til den optimale koncentration til de fleste anvendelser.
Funktioner ved blokkerkasein omfatter:
- Renset casein—enkeltprotein-blokeringsbuffer giver færre chancer for krydsreaktion med assay-komponenter end serum- eller mælkeopløsninger
- Let at bruge—1% kaseinopløsning er klar til brug; kan fortyndes yderligere efter behov
- Sikker—, stabil, thimerosalfri formulering
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBS |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Blocker |
| Mængde | 100 mL |