Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blocker™ Kasein
Artikelnummer. 10443644 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Kemisk navn eller materiale:
PBS
TBS
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
10443644 1 L TBS 1 L
13454299 100 mL PBS 100ml
10496134 1 L PBS 1 L
13464299 100 mL TBS 100ml
18643873 3 x 1 L PBS -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10443644 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37532
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blocker Casein er en brugsklar opløsning af renset kasein til blokeringstrin i western blot, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder.
Blocker Casein er en brugsklar opløsning af renset kasein til blokeringstrin i western blot, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder. Blocker Casein er 1% (w/v) kasein, hvilket svarer til den optimale koncentration til de fleste anvendelser.
Funktioner ved blokkerkasein omfatter:
  • Renset casein—enkeltprotein-blokeringsbuffer giver færre chancer for krydsreaktion med assay-komponenter end serum- eller mælkeopløsninger
  • Let at bruge—1% kaseinopløsning er klar til brug; kan fortyndes yderligere efter behov
  • Sikker—, stabil, thimerosalfri formulering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS
Koncentration 1X
Til brug med (applikation) Vestlig blot
Fysisk form Væske
Produktlinje Blocker
Mængde 1 L