Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Artikelnummer. p-7229313 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
125 ml
200 ml
3 x 200 ml
Kemisk navn eller materiale:
Bloker BSA
Pakningsstørrelse:
125ml
200ml
Pakke med 3
Artikelnummer. 17992361
Brand: Thermo Scientific™ 37525X3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Blocker BSA er en oprenset 10% opløsning af bovint serumalbumin til blokering i western blotting, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder.
Blocker BSA er en 10 % (w/v) opløsning af højkvalitets BSA, der er nyttig til at mætte overskydende proteinbindingssteder på membraner og mikroplader i immunoassays. Det fortyndes oftest 10 gange (til 1 % BSA) i 1X PBS eller 1X TBS til indledende test. Blocker BSA er normalt mere effektiv end fedtfri mælk til biotin-avidin-systemer, fordi den indeholder et enkelt oprenset protein, der er blottet for endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bloker BSA
Oversigt Blokerer BSA i PBS (10X)
Koncentration 10% BSA
Til brug med (applikation) Western Blot
Fysisk form Væske
Produktlinje Blocker
Mængde 3 x 200 ml