Få mere at vide
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA
Artikelnummer. 17992361 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
200 mL
3 x 200 mL
Kemisk navn eller materiale:
PBS
TBS
Pakningsstørrelse:
125ml
200ml
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
17992361 3 x 200 mL PBS Pakke med 3
11889310 125 mL TBS 125ml
10341944 200 mL PBS 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992361 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 37525X3
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Blocker BSA er en oprenset 10% opløsning af bovint serumalbumin til blokering i western blotting, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder.
Blocker BSA er en 10% (w/v) opløsning af højkvalitets BSA, som er nyttig til at mætte overskydende proteinbindingssteder på membraner og mikroplader i immunoassays. Det fortyndes oftest 10 gange (til 1 % BSA) i 1X PBS eller 1X TBS ved indledende test. Blocker BSA er som regel mere effektiv end fedtfri mælk til biotin-avidin-systemer, fordi den indeholder et enkelt renset protein, der er fri for endogent biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PBS
Oversigt Blocker BSA i PBS (10X)
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Vestlig blot
Fysisk form Væske
Produktlinje Blocker
Mængde 3 x 200 mL
Formulering 10% BSA