Beskrivelse
Blocker BSA er en oprenset 10% opløsning af bovint serumalbumin til blokering i western blotting, ELISA , IHC og nukleinsyrepåvisningsmetoder.
Blocker BSA er en 10% (w/v) opløsning af højkvalitets BSA, som er nyttig til at mætte overskydende proteinbindingssteder på membraner og mikroplader i immunoassays. Det fortyndes oftest 10 gange (til 1 % BSA) i 1X PBS eller 1X TBS ved indledende test. Blocker BSA er som regel mere effektiv end fedtfri mælk til biotin-avidin-systemer, fordi den indeholder et enkelt renset protein, der er fri for endogent biotin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | TBS |
| Oversigt | Blocker BSA i TBS (10X) |
| Koncentration | 10X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Blocker |
| Mængde | 125 mL |
| Formulering | 10% BSA |