Beskrivelse
Thermo Scientific™ Blocker BLOTTO Blocking Buffer er en brugsklar 5% opløsning af fedtfri mælkepulver i Tris-bufret saltvand til brug i Western blotting, ELISA , immunhistokemi og andre detektionsmetoder.
Højdepunkter:
Populær– fedtfri mælk er blevet brugt i mange år i en række forskellige proteinmetoder, selvom det ikke anbefales til avidin-baserede teknikker, fordi det indeholder noget endogent biotin
Bekvem– leveres som en klar til brug 1X TBS løsning; kan fortyndes efter behov
Nem at bruge– formuleret med anti-skummiddel og thimerosal-frit konserveringsmiddel
Fleksibel– kan bruges til flere anvendelser, herunder som fortyndingsmiddel til antistof
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bloker BLOTTO |
| Koncentration | 1X |
| Til brug med (applikation) | Vestlig blot |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Blocker |
| Mængde | 1 l |