Få mere at vide
Invitrogen™ BlockAid™ Blokerende løsning
Artikelnummer. 11514147
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
11514147 50 ml
1 options
Artikelnummer. 11514147 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B10710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1898.00 DKK
    1423.65 DKK / 50ml
    Spare 474.35 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
BlockAid™ Blokerende løsning
BlockAid™ Blocking Solution er overlegen i forhold til almindeligt anvendte blokerende reagenser såsom bovint serumalbumin, normalt serum eller kasein til brug med celler eller vævssnit. Det er en optimeret blanding af protein-blokerende komponenter, uden fortynding påkrævet. BlockAid™ Blocking Solution kan bruges som det indledende blokeringsreagens, før primært antistof påføres for at minimere ikke-specifik antistofbinding, og som fortyndingsmiddel for både det primære og sekundære antistof. Dette reagens er velegnet til celle- eller vævsimmunfluorescensapplikationer. Det er også blevet valideret til brug med streptavidinkonjugater og mikrosfære-proteinkonjugater.
Vigtige egenskaber ved BlockAid™ Blokering løsning:
  • Fremragende baggrundsreduktion overlegen —i forhold til konventionelle blokeringsløsninger
  • Klar til brug, —ingen fortynding eller lagerforberedelse påkrævet
  • Alsidig —brug med ethvert primært eller sekundært antistof, streptavidinkonjugat, mikrosfæreproteinkonjugater eller Qdot™ konjugater Minimering af
    baggrund fra ikke-specifik proteinbinding af antistoffer er afgørende for forbedret følsomhed og maksimale signal-til-baggrund-forhold. Dette er især afgørende, når man leder efter lavt-udtrykkende antigener, når man bruger prøver med høj autofluorescens, eller for teknikker, hvor signalerne i sagens natur er svage (såsom brug af direkte mærkede primære antistoffer eller brug af superopløsningsbilleddannelse).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Blokerende løsning
    Produktlinje BlockAid
    Reagenstype Blokerende ⁄baggrundsdæmpningsreagens
    Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C.
    Mængde 50 ml
    Forsendelsestilstand Våd is