Få mere at vide
Sartorius™ Blokvægte
Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
5 g
10 g
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Ikke-magnetiserbar
- Fremstillet af støbejern, der er sortlakeret med en densitet på 7.200 kg/m³
Specifications
Specifications
| Produkttype | Blokvægt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassifikation | OIML klasse M1 |
| Materiale | Støbejern |
| Vægt (metrisk) | 10 g |
| Tæthed | 7.200 kg/m³ |