Få mere at vide
Sartorius™ Blokvægte
Artikelnummer. 15365276 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
5 g
10 g
20 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15365276 10 g Hver
15375266 5 g Hver
15375276 20 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15365276 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCW7159AC02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blokvægte er højkvalitets arbejdsstandarder til daglig brug, lavet af materialer af høj kvalitet.
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Ikke-magnetiserbar
  • Fremstillet af støbejern, der er sortlakeret med en densitet på 7.200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Blokvægt
Certificeringer/compliance DAkkS kalibreringscertifikat
Klassifikation OIML klasse M1
Materiale Støbejern
Vægt (metrisk) 10 g
Tæthed 7.200 kg/m³