Få mere at vide
Sartorius Blokvægt
Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
5 kg
10 kg
220 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- OIML M1 og M2 blokvægte og tonvægte lavet af støbejern, der er sortlakeret
- Densitet på 7.200 kg/m 3
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
- Leveres i højkvalitets plastikbokse med skruetop velegnet til brug i renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kalibreringsmasse |
| Certificeringer/compliance | DAkkS Certifikat |
| Vægt (engelsk) | 23.90 lb. |
| Klassifikation | OIML M1 |
| Materiale | Støbejern |
| Vægt (metrisk) | 10 kg |