Få mere at vide
Sartorius Blokvægt
Artikelnummer. 16373156 Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
5 kg
10 kg
220 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16373156
Brand: Sartorius YCW6559AC00
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Individuelle M1 blokvægte er velegnede til brug i renrum. Fremstillet af gråt støbejern, malet sort.
  • OIML M1 og M2 blokvægte og tonvægte lavet af støbejern, der er sortlakeret
  • Densitet på 7.200 kg/m 3
  • Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
  • Leveres i højkvalitets plastikbokse med skruetop velegnet til brug i renrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringsmasse
Vægt (engelsk) 13.23 lb.
Klassifikation OIML M1
Materiale Støbejern
Vægt (metrisk) 5 kg