Få mere at vide
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Inducerbart Pol II miR RNAi Expression Vector Kit med EmGFP
Artikelnummer. 10688713
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10688713 20 reaktioner 5g
1 options
Artikelnummer. 10688713 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. K493900
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi-ekspressionsvektorsæt kombinerer fordelene ved traditionelle RNAi-vektorer (stabil ekspression og evnen til at bruge viral levering) med muligheder for vævsspecifik ekspression og multiple target-knockdown fra det samme transkript.
The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits combine the advantages of traditional RNAi vectors (stable expression and the ability to use viral delivery) with capabilities for tissue-specific expression and multiple target knockdown from the same transcript. The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits and the BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression Systems are designed to express artificial miRNAs which are engineered to have 100% homology to your target sequence and will result in target cleavage. Using Invitrogen's award-winning BLOCK-iT™ RNAi Designer, over 70% of constructs produce more than 70% knockdown.
De BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi-ekspressionsvektorsæt kombinerer fordelene ved traditionelle RNAi-vektorer (stabil ekspression og evnen til at bruge viral levering) med muligheder for vævsspecifik ekspression og multiple target-knockdown fra det samme transkript. De BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits og BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi-ekspressionssystemer er designet til at udtrykke kunstige miRNA'er, som er konstrueret til at have 100 % homologi med din målsekvens og vil resultere i målspaltning. Bruger Invitrogen's prisvindende BLOCK-iT™ RNAi Designer, over 70% af konstruktionerne producerer mere end 70% knockdown.
De Invitrogen Pol II ekspressionsfamilie af vektorer omfatter:
  • Stærk ekspression fra CMV umiddelbart tidlige promotor, med mulighed for at bruge vævsspecifikke eller andre regulerede promotorer via MultiSite Gateway™ rekombination.
  • Kompatibilitet med mange af Invitrogen's Gateway™ destination (DEST) vektorer til genekspression.
  • Evne til at kontrollere initieringen af RNAi-responset med en ny BLOCK-iT™ Inducerbart Pol II miR RNAi ekspressionsvektorkit m/EmGFP.
  • En ny destinationsvektor i BLOCK-iT™HiPerform™ Lentiviralt PolII miR RNAi-ekspressionssystem med EmGFP. Den nye vektor indeholder en mRNA-stabiliserende sekvens (WPRE) og en nuklear importsekvens (cPPT), som genererer op til 5 gange højere virustitre og EmGFP-ekspressionsniveauer. Derudover udtrykkes blasticidinresistens fra muse-Pgk-1-promotoren for at undgå nedlukning efter flere passager.
  • Co-cistronisk ekspression af Emerald GFP (EmGFP), hvilket resulterer i korrelation af EmGFP-ekspression med knockdown fra din miR RNAi.
  • Ekspression af mere end én konstrueret miR RNAi-sekvens på det samme transkript, hvilket muliggør knockdown af flere gener samtidigt og generering af syntetiske fænotyper
Den nye BLOCK-iT™ Inducerbart Pol II miR RNAi-ekspressionsvektorkit med EmGFP giver mulighed for at regulere RNAi-eksperimenter. Dette sæt indeholder pT-REx-DEST30 Gateway™ vektor, som efter simple klonings- og shuttling-teknikker producerer en miR RNAi-ekspressionsvektor, der er egnet til inducerbar knockdown. pT-REx-DEST30 Gateway™ vektoren indeholder CMV-promotoren med to kopier af tetracyclinoperatoren (tetO2)-sekvensen, der tillader højt niveau og reguleret ekspression. Dette tillader studiet af tab af funktion i en stabilt transficeret cellelinje, selvom genet af interesse er essentielt. Også induktion af miR RNAi-ekspression kan standses, så fænotypiske ændringer kan måles under gendannelse af genfunktion.
For en række ekspressionsmuligheder kan miR RNAi-kassetten, som indeholder EmGFP (kun pcDNA ™6.2-GW/EmGFP-miR-vektor), miR-flankerende regioner og en miRNA, der er homolog med målet af interesse, let flyttes ind i en række DEST-vektorer. Dette sker igennem Gateway™ rekombinationsreaktioner, hvor miR RNAi-kassetten overføres til en pDONR™ vektor (BP-reaktion) og derefter ind i en DEST-vektor (LR-reaktion) efter eget valg. De HiPerform™ systemet har den nye pLenti6.4/RF R2/V5-DEST destinationsvektor til høje virustitere og EmGFP-ekspression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNAi Expression Vector Kit
Oversigt BLOCK-iT™ Inducible Pol II miR RNAi Expression Vector Kit with EmGFP, 20rxns, Liquid, CMV/TO Promorter, Transfection Delivery Method, Gateway™ Cloning Method, BLOCK-iT RNAi Vectors Type, Inducible System, GFP (EmGFP) Reporter,
Til brug med (applikation) RNAi, epigenetics and non-coding RNA research, vector-based RNAi
Antal reaktioner 20
Vektor BLOCK-iT RNAi vektorer
Format Sæt
Gene GFP (EmGFP)
Indhold og opbevaring BLOCK-iT™ Inducerbart PolII miR RNAi Expression Vector Kit m/EmGFP
En kloningsboks med:
• Lineariseret ™pcDNA 6.2-GW/EmGFP-miR
• Udglødningsbuffer (10X)
• T4 DNA Ligase
• DNA-ligeringsbuffer (5X)
•lacZ kontrol oligo
•lacZ kontrolplasmid
• Negativt kontrolplasmid
• DNase/RNase-frit vand
• Frem- og omvendt sekventeringsprimere
pT-REx-DEST30 Gateway™ Vektorsæt pT
-•REx-DEST30
•pT-REx/GW-30/lacZ
T-REx™ vektorer
•Reguleringsmodul ™pcDNA
•6
/TR Gateway™ Tetracyklin The LR Clonase™ og BP kits, pDONR™ blasticidin og 221 er også inkluderet.
Opbevar vektorerne, bufferne, kontrololigo og plasmider, antibiotika, clonase-kits, vand og sekventeringsprimere ved -20 °C. Den ene Shot™ æsken indeholder transformationsreagenser inklusive enogtyve 50-μ L alikvoter af One Shot™ TOP10 Kemisk kompetent E. coli , SOC medium og et pUC19 supercoiled kontrolplasmid. Opbevar disse transformationsreagenser -80 °C.
Kloningsmetode Gateway™
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveringstype Transfektion
RNAi type miRNA
Udvælgelsesagent (eukaryot) Blasticidin
Promotor CMV/TO
Produktlinje BLOCK-iT
Mængde 20 reaktioner